분석
≥98.0% (GC)
mp
-18 °C
전이 온도
flash point 97 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
분석 메모
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup