주요 문서
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
동의어(들):
Methyl nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩52,171
500 G
₩195,185
₩52,171
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩52,171
500 G
₩195,185
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
202-261-8
NACRES:
NA.22
₩52,171
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.4 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
39 °C
전이 온도
flash point 95 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3