주요 문서
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
동의어(들):
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩107,590
₩107,590
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩107,590
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
232-087-8
NACRES:
NA.22
₩107,590
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
255 °C
expl. lim.
0.8-6 % (v/v)
반응 적합성
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
전이 온도
flash point 33 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[C@H]21C([C@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1