주요 문서
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
동의어(들):
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether, Isopropoxymethyloxirane, Isopropyl glycidyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
223-672-9
vapor pressure
13 hPa ( 25 °C)
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
290 °C
효능
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
bp
137 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 33 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup