주요 문서
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
동의어(들):
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩180,467
₩180,467
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩180,467
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H17NO3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
179.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
237-511-5
NACRES:
NA.22
₩180,467
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 90 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup