주요 문서
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
동의어(들):
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩67,802
500 ML
₩171,738
₩67,802
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩67,802
500 ML
₩171,738
About This Item
Linear Formula:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-589-1
NACRES:
NA.22
₩67,802
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
255.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
124 °C - closed cup