주요 문서
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
동의어(들):
3-Fluorobenzyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClF
CAS Number:
Molecular Weight:
144.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
207-264-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
bp
176-177 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 58 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup