주요 문서
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
동의어(들):
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩69,223
₩69,223
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩69,223
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
218-827-2
NACRES:
NA.22
₩69,223
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
228-230 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 88 °C (DIN 51758)
solubility
29-79 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95.6 °C - closed cup