주요 문서
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
동의어(들):
Potassium osmate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩237,815
₩237,815
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩237,815
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2O4Os · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
368.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
243-247-1
NACRES:
NA.22
₩237,815
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
powder
효능
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable