주요 문서
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
동의어(들):
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2AgF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
221-004-0
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
257-260 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable