주요 문서
8.16142
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H34ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
263.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
203-927-0
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
효능
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
density
1 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
결합
Replaces: DX2477
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable