주요 문서
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
동의어(들):
3-Chlorobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
216.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
213-809-0
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
mp
82-84 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI key
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable