문서
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
동의어(들):
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
248-473-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
효능
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
61-64 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
InChI key
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3