문서
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-727-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
440 °C (DIN 51794)
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 89 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup