주요 문서
8.14992
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
for synthesis
동의어(들):
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
220-136-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-78 °C
전이 온도
flash point 83 °C
density
0.865 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup