주요 문서
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
동의어(들):
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
236-657-7
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
bp
140 °C/1013 hPa
density
1.278 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup