주요 문서
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
동의어(들):
Tritolyl phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩77,140
1 L
₩150,322
₩77,140
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩77,140
1 L
₩150,322
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
368.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
215-548-8
NACRES:
NA.22
₩77,140
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.04 hPa ( 25 °C)
Quality Level
양식
liquid
전이 온도
flash point >200 °C
density
1.14 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChI key
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2