주요 문서
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
동의어(들):
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩113,680
₩113,680
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩113,680
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-380-8
NACRES:
NA.22
₩113,680
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-73 °C
전이 온도
flash point 59 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
138.2 °F
Flash Point (°C)
59 °C