주요 문서
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
동의어(들):
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩83,433
₩83,433
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩83,433
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
253-197-2
NACRES:
NA.22
₩83,433
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
vapor pressure
≤20 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
300 °C
효능
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n25/D 1.469
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
전이 온도
flash point 75 °C
density
0.893 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CC(CC1(C)C)[N+H3])(C)C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
InChI key
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup