주요 문서
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
동의어(들):
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩89,726
₩89,726
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩89,726
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-156-7
NACRES:
NA.22
₩89,726
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.8 hPa ( 149 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
autoignition temp.
>330 °C
효능
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
161-164 °C
전이 온도
flash point 175 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChI key
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
347.0 °F
Flash Point (°C)
175 °C