주요 문서
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
동의어(들):
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩83,230
₩83,230
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩83,230
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
223-982-4
NACRES:
NA.22
₩83,230
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
전이 온도
flash point 72 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup