주요 문서
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
동의어(들):
Chlorobenzene, Phenyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩109,620
2.5 L
₩187,369
₩109,620
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩109,620
2.5 L
₩187,369
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
112.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-628-5
NACRES:
NA.21
bp:
132 °C/1013 hPa
vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
₩109,620
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
590 °C
효능
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
전이 온도
flash point 27 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C