주요 문서
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
동의어(들):
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩81,302
₩81,302
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩81,302
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-079-1
NACRES:
NA.22
₩81,302
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.28 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
268 °C
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
전이 온도
flash point 85 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C