주요 문서
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
동의어(들):
Potassium methoxid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
415 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
전이 온도
flash point 29.7 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
85.5 °F
Flash Point (°C)
29.7 °C