주요 문서
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
동의어(들):
Sodium amide crystalline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2NNa
CAS Number:
Molecular Weight:
39.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-971-0
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
분석
≥95.0% (acidimetric)
양식
crystals
autoignition temp.
450 °C
bp
400 °C/1013 hPa
mp
210 °C
density
1.39 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na]N
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI key
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable