주요 문서
8.14050
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
동의어(들):
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20N2 · 2C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
360.45
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
204-572-4
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
118 °C
solubility
150 g/L
벌크 밀도
280 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
InChI key
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable