주요 문서
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
동의어(들):
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(H2NCO)C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
215-926-2
양식
crystals
mp
155-157 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable