811731
8.11731
동의어(들):
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
1 of 10
Sigma-Aldrich
8.11684
Crown ether/18-Crown-6
158399
Dibenzo-18-crown-6
186651
18-Crown-6
274984
158402
Dicyclohexano-18-crown-6
188832
15-Crown-5
194905
12-Crown-4
253197
Dibenzo-24-crown-8
282790
Benzo-15-crown-5
34683
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6
200
≥98.0% (GC)
powder
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
158-161 °C
2-30°C
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
제품 번호
로트/배치 번호
문서 라이브러리 방문
1 of 1