주요 문서
8.10595
Sigma-Aldrich
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
동의어(들):
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H5NaO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
243-285-9
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
효능
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable