주요 문서
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩61,915
500 G
₩146,566
₩61,915
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 G
₩61,915
500 G
₩146,566
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
CAS Number:
Molecular Weight:
227.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
200-270-1
NACRES:
NA.22
₩61,915
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
Quality Level
autoignition temp.
300 °C
효능
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
190-192 °C (decomposition)
전이 온도
flash point >275 °C
solubility
630 g/L
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
527.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 275 °C - closed cup