주요 문서
8.08514
Sigma-Aldrich
Pentanonitrile
for synthesis
동의어(들):
Pentanonitrile, Butyl cyanide, Valeronitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩75,821
₩75,821
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩75,821
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
83.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
203-781-8
NACRES:
NA.22
₩75,821
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
7.0 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
520 °C
효능
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
141 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
전이 온도
flash point 38 °C
density
0.799 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#CCCCC
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChI key
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F
Flash Point (°C)
38 °C