주요 문서
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
동의어(들):
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩93,888
1 KG
₩301,557
₩93,888
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩93,888
1 KG
₩301,557
About This Item
Linear Formula:
ClC(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
278.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-986-4
NACRES:
NA.22
₩93,888
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable