주요 문서
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
동의어(들):
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩39,585
500 G
₩132,356
2.5 KG
₩484,967
₩39,585
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩39,585
500 G
₩132,356
2.5 KG
₩484,967
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
201-283-5
NACRES:
NA.22
₩39,585
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.13 kPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
효능
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 130 °C
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
266.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
130 °C - closed cup