주요 문서
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
동의어(들):
Tetrabromophthalic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩79,373
₩79,373
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩79,373
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8Br4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
463.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
211-185-4
NACRES:
NA.22
₩79,373
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
14.67 Pa ( 20 °C)
Quality Level
양식
powder
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
271-274 °C
density
2.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Brc1c2c(c(c(c1Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI key
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2