주요 문서
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
동의어(들):
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩29,131
250 ML
₩36,845
1 L
₩104,342
₩29,131
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩29,131
250 ML
₩36,845
1 L
₩104,342
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
85.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
210-483-1
NACRES:
NA.22
₩29,131
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
395 °C
효능
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
전이 온도
flash point 138 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup