주요 문서
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
동의어(들):
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩113,985
2.5 L
₩299,019
₩113,985
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩113,985
2.5 L
₩299,019
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-772-9
NACRES:
NA.22
bp:
144-145 °C/1013 hPa
vapor pressure:
4.7 hPa ( 20 °C)
₩113,985
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
4.7 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
380 °C (DIN 51794)
효능
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
144-145 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
전이 온도
flash point 46 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1