문서
8.06031
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
동의어(들):
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
205-289-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
4.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
340 °C
효능
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
mp
-70 °C
전이 온도
flash point 42.5 °C
solubility
36 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
108.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42.5 °C - closed cup