주요 문서
8.05922
Sigma-Aldrich
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14MnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
253.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
237-858-2
양식
powder
solubility
11.5 g/L
벌크 밀도
550 kg/m3
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable