주요 문서
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
동의어(들):
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCN
CAS Number:
Molecular Weight:
69.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
201-147-5
vapor pressure
43.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
482 °C
효능
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-12.7 % (v/v)
pH
6 ( in H2O)
mp
-72 °C
전이 온도
flash point 8 °C
solubility
240 mg/L
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
InChI key
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
46.4 °F
Flash Point (°C)
8 °C