주요 문서
8.04537
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3-(OH)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-726-5
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
mp
199-202 °C
전이 온도
flash point 220 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3