주요 문서
8.04330
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
214-060-2
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
211-214 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI key
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable