문서
8.03575
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
동의어(들):
2,6-Diaminopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,6-(NH2)2C5H3N
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
205-507-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
solid
pH
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
전이 온도
flash point 155 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
311.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
155 °C - closed cup