주요 문서
8.03549
Sigma-Aldrich
Dibenzyl sulfoxide
for synthesis
동의어(들):
Dibenzyl sulfoxide, Benzyl sulfoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)SO
CAS Number:
Molecular Weight:
230.33
UNSPSC 코드:
12352119
EC 인덱스 번호:
210-668-7
분석
≥99.0% (HPLC)
pH
6.0-6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
0.3 g/L
벌크 밀도
400‑500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H14OS/c15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 129 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test