주요 문서
8.03257
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
동의어(들):
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-368-5
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
380 °C (DIN 51794)
효능
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
mp
54-59 °C
전이 온도
flash point 200 °C
solubility
3 g/L
density
1.1 g/cm3 at 60 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2