주요 문서
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
동의어(들):
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-556-4
NACRES:
NA.22
제품 8.03247은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
17.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
225 °C
효능
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
전이 온도
flash point 26 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI key
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1