주요 문서
8.03238
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
동의어(들):
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩33,292
1 L
₩72,573
2.5 L
₩117,740
₩33,292
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩33,292
1 L
₩72,573
2.5 L
₩117,740
About This Item
Linear Formula:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
147.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
202-425-9
NACRES:
NA.22
bp:
180 °C/1013 hPa
vapor pressure:
1.33 hPa ( 20 °C)
₩33,292
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.33 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
640 °C
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
전이 온도
flash point 66 °C
solubility
0.13 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,2-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 95-50-1, chemical formula 1,2-(Cl)₂C₆H₄.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.305 - 1.307
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66.0 °C - closed cup