주요 문서
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
동의어(들):
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩57,957
1 L
₩192,952
₩57,957
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩57,957
1 L
₩192,952
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
127.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-778-1
NACRES:
NA.22
₩57,957
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
220 °C
효능
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
전이 온도
flash point 53 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup