주요 문서
8.02934
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩49,634
1 L
₩135,604
2.5 L
₩355,250
₩49,634
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩49,634
1 L
₩135,604
2.5 L
₩355,250
About This Item
Linear Formula:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.17
Beilstein:
1736101
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
203-924-4
NACRES:
NA.22
bp:
162 °C (lit.)
vapor pressure:
3 mmHg ( 20 °C)
₩49,634
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
370 °F
효능
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
17.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
전이 온도
flash point 51 °C
density
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup