주요 문서
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
동의어(들):
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩36,642
500 G
₩104,444
₩36,642
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩36,642
500 G
₩104,444
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
127.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-401-0
NACRES:
NA.22
₩36,642
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
685 °C
효능
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
전이 온도
flash point 132 °C (DIN 51758)
solubility
2.2 g/L
density
1.17 g/cm3 at 70 °C
벌크 밀도
790 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
248.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
120.0 °C - closed cup