주요 문서
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
92.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-161-1
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
42 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
610 °C
효능
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
전이 온도
flash point 36 °C
solubility
100 g/L
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
(stabilised) for synthesis
애플리케이션
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup